6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929423-1G OR929423-5G
APOSOR929423-1GEA 261 EUR
APOSOR929423-1G APOSOR929423-5G
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190728
CAS nummer: 49840-90-6