Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929425-1G OR929425-5G
APOSOR929425-1GEA 57 EUR
APOSOR929425-1G APOSOR929425-5G
Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698044
CAS nummer: 34253-02-6