Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929485-1G OR929485-5G
APOSOR929485-1GEA 0 EUR
APOSOR929485-1G APOSOR929485-5G
Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate 95%
Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128793
CAS nummer: 1690-72-8