(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929547-1G OR929547-250MG
APOSOR929547-1GEA 526 EUR
APOSOR929547-1G APOSOR929547-250MG
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol
Formule: C₄H₃Cl₂NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 170232-69-6