2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929570-1G OR929570-5G
APOSOR929570-1GEA 0 EUR
APOSOR929570-1G APOSOR929570-5G
2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride 98%
2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₄H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00790772
CAS nummer: 7544-75-4