4-Phenoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 39.5 EUR
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Kookpunt: 123 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038693
CAS nummer: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III