1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929606-1G OR929606-250MG
APOSOR929606-1GEA 71.6 EUR
APOSOR929606-1G APOSOR929606-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437634
CAS nummer: 394223-03-1