2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
(2,4-Dimethylphenyl)acetic acid, 2,4-Xylylacetic acid
OR929615-100G
OR929615-10G
OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA
606
EUR
APOSOR929615-100G
APOSOR929615-10G
APOSOR929615-25G
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,4-Dimethylphenylacetic acid
Formule:
(C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH MW: 164.2 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02664685 CAS nummer: 6331-04-0 |