4-Phenylpyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-4-phenylpyridine
OR929662-1G OR929662-5G
APOSOR929662-1GEA 135 EUR
APOSOR929662-1G APOSOR929662-5G
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
4-Phenylpyridin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00137848
CAS nummer: 60781-83-1