[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929697-1G OR929697-250MG
APOSOR929697-1GEA 380 EUR
APOSOR929697-1G APOSOR929697-250MG
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Formule: C₉H₂₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07365293
CAS nummer: 132740-52-4