(Z)-3-Bromopropenoic acid methyl ester 95/5 Z/E 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929700-1G OR929700-250MG
APOSOR929700-1GEA 330 EUR
APOSOR929700-1G APOSOR929700-250MG
(Z)-3-Bromopropenoic acid methyl ester 95/5 Z/E 95%
(Z)-3-Bromopropenoic acid methyl ester 95/5 Z/E
Formule: C₄H₅BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109369
CAS nummer: 6214-22-8