2,6-Diethylphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929730-10G OR929730-1G OR929730-5G
APOSOR929730-10GEA 236 EUR
APOSOR929730-10G APOSOR929730-1G APOSOR929730-5G
2,6-Diethylphenol 98%
2,6-Diethylphenol
Formule: C₁₀H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01707589
CAS nummer: 1006-59-3