2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929782-100G
OR929782-25G
APOSOR929782-100GEA
177
EUR
APOSOR929782-100G
APOSOR929782-25G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Formule:
C₈H₁₁NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191234 CAS nummer: 39741-41-8 |