2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 407 EUR
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 120 °C
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021813
CAS nummer: 624-97-5
UN: 1987
ADR: 3,III