N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929831-1G OR929831-5G
APOSOR929831-1GEA 22 EUR
APOSOR929831-1G APOSOR929831-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01883039
CAS nummer: 67341-01-9