5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929840-1G OR929840-250MG
APOSOR929840-1GEA 131 EUR
APOSOR929840-1G APOSOR929840-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine
Formule: C5H5ClN2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10574686
CAS nummer: 54198-89-9