6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929870-1G OR929870-250MG
APOSOR929870-1GEA 135 EUR
APOSOR929870-1G APOSOR929870-250MG
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659664
CAS nummer: 824-51-1