4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929890-1G OR929890-5G
APOSOR929890-1GEA 101 EUR
APOSOR929890-1G APOSOR929890-5G
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06123970
CAS nummer: 15755-15-4