3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929900-1G OR929900-5G
APOSOR929900-1GEA 107 EUR
APOSOR929900-1G APOSOR929900-5G
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Methylamino)methyl]phenol
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09733571
CAS nummer: 123926-62-5