2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929968-100G OR929968-25G
APOSOR929968-100GEA 365 EUR
APOSOR929968-100G APOSOR929968-25G
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041037
CAS nummer: 13524-04-4