3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 64.3 EUR
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16659663
CAS nummer: 1043688-99-8