[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929979-1G OR929979-250MG
APOSOR929979-1GEA 468 EUR
APOSOR929979-1G APOSOR929979-250MG
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine
Formule: C₈H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261514
CAS nummer: 927986-27-4