4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929999-1G OR929999-250MG
APOSOR929999-1GEA 380 EUR
APOSOR929999-1G APOSOR929999-250MG
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formule: C₈H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09034189
CAS nummer: 50737-35-4