Isopropyl-4-hydroxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930029-25G OR930029-5G
APOSOR930029-25GEA 271 EUR
APOSOR930029-25G APOSOR930029-5G
Isopropyl-4-hydroxybenzoate 95%
Isopropyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016468
CAS nummer: 4191-73-5