5-Bromo-1,2,4-thiadiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR930049-1G
OR930049-5G
APOSOR930049-1GEA
0
EUR
APOSOR930049-1G
APOSOR930049-5G
5-Bromo-1,2,4-thiadiazole 97%
5-Bromo-1,2,4-thiadiazole
Formule:
C₂HBrN₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19687255 CAS nummer: 43201-13-4 |