[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930054-1G OR930054-250MG
APOSOR930054-1GEA 811 EUR
APOSOR930054-1G APOSOR930054-250MG
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06199339
CAS nummer: 640291-93-6