3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 110 EUR
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
3-Bromo-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 25…29 °C
Dichtheid: 1,612 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02673631
CAS nummer: 52414-97-8