2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930137-1G OR930137-250MG
APOSOR930137-1GEA 651 EUR
APOSOR930137-1G APOSOR930137-250MG
2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
2-tert-Butoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258844
CAS nummer: 35129-22-7