6-Cyanopicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR930215-250MG OR930215-1G
APOSOR930215-250MGEA 131 EUR
APOSOR930215-250MG APOSOR930215-1G
6-Cyanopicolinic acid
6-Cyanopicolinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10574696
CAS nummer: 872602-74-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III