Ethyl 2-Nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930286-1G OR930286-5G
APOSOR930286-1GEA 191 EUR
APOSOR930286-1G APOSOR930286-5G
Ethyl 2-Nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137603
CAS nummer: 23973-22-0