2,2-Diethoxypropane 95%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930301-25G OR930301-5G OR930301-100G
APOSOR930301-25GEA 271 EUR
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Diethoxypropane 95%
2,2-Diethoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009224
CAS nummer: 126-84-1