Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR930327-100G OR930327-25G OR930327-5G
APOSOR930327-100GEA 472 EUR
APOSOR930327-100G APOSOR930327-25G APOSOR930327-5G
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₅H₅N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00505604
CAS nummer: 138786-86-4