2,3,5-Trichloorfenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930342-1G OR930342-5G
APOSOR930342-1GEA 24.6 EUR
APOSOR930342-1G APOSOR930342-5G
2,3,5-Trichloorfenol 95%
2,3,5-Trichloorfenol
Formule: C₆H₃Cl₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002164
CAS nummer: 933-78-8