3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930371-1G OR930371-5G
APOSOR930371-1GEA 0 EUR
APOSOR930371-1G APOSOR930371-5G
3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007171
CAS nummer: 80866-75-7