3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930388-1G OR930388-250MG
APOSOR930388-1GEA 67.2 EUR
APOSOR930388-1G APOSOR930388-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid
Formule: C₉H₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046550
CAS nummer: 3240-10-6