2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930471-1G OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA 78.9 EUR
APOSOR930471-1G APOSOR930471-5G
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018900
CAS nummer: 17641-08-6