3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930472-1G OR930472-250MG OR930472-5G
APOSOR930472-1GEA 101 EUR
APOSOR930472-1G APOSOR930472-250MG APOSOR930472-5G
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole
Formule: C₇H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00514520
CAS nummer: 1124-16-9