DL-Leucic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930492-100G OR930492-25G OR930492-5G
APOSOR930492-100GEA 374 EUR
APOSOR930492-100G APOSOR930492-25G APOSOR930492-5G
DL-Leucic acid 95%
DL-Leucic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004246
CAS nummer: 498-36-2