FOR-NLE-OH 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930495-1G OR930495-250MG
APOSOR930495-1GEA 220 EUR
APOSOR930495-1G APOSOR930495-250MG
FOR-NLE-OH 95%
FOR-NLE-OH
Formule: C₇H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237678
CAS nummer: 133388-96-2