3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9305-1G OR9305-5G OR9305-25G
APOSOR9305-1GEA 29.2 EUR
APOSOR9305-1G APOSOR9305-5G APOSOR9305-25G
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
Dichtheid: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435890
CAS nummer: 92525-10-5