4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930506-1G OR930506-5G
APOSOR930506-1GEA 169 EUR
APOSOR930506-1G APOSOR930506-5G
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06803373
CAS nummer: 893745-77-2