5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930619-1G OR930619-250MG
APOSOR930619-1GEA 155 EUR
APOSOR930619-1G APOSOR930619-250MG
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800428
CAS nummer: 53590-49-1