1,1-Diphenylethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930645-100G OR930645-25G
APOSOR930645-100GEA 138 EUR
APOSOR930645-100G APOSOR930645-25G
1,1-Diphenylethanol 95%
1,1-Diphenylethanol
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004450
CAS nummer: 599-67-7