2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
OR930692-100G OR930692-25G OR930692-500G
APOSOR930692-100GEA 65.8 EUR
APOSOR930692-100G APOSOR930692-25G APOSOR930692-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040484
CAS nummer: 121-00-6