9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 9-Oxo-9H-fluorene-2,7-dicarboxylic acid
OR930734-1G OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA 61.4 EUR
APOSOR930734-1G APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, Technical Grade
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Formule: C₁₅H₈O₅
MW: 268.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016355
CAS nummer: 792-26-7