3-(Methylthio)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930751-1G OR930751-250MG
APOSOR930751-1GEA 161 EUR
APOSOR930751-1G APOSOR930751-250MG
3-(Methylthio)benzaldehyde 95%
3-(Methylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864229
CAS nummer: 73771-35-4