4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930858-1G OR930858-250MG
APOSOR930858-1GEA 67.2 EUR
APOSOR930858-1G APOSOR930858-250MG
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923013
CAS nummer: 1182284-45-2