S-Ethyl thiopropionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930878-25G OR930878-5G
APOSOR930878-25GEA 301 EUR
APOSOR930878-25G APOSOR930878-5G
S-Ethyl thiopropionate 95%
S-Ethyl thiopropionate
Formule: C₅H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00027016
CAS nummer: 2432-42-0