2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR930912-1G OR930912-5G
APOSOR930912-1GEA 0 EUR
APOSOR930912-1G APOSOR930912-5G
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 95%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784399
CAS nummer: 33234-36-5