α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 164 EUR
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Kookpunt: 254 °C
Smeltpunt: 98…101 °C
Dichtheid: 1.417 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000920
CAS nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1+8 II